689777
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]heptacosaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
MAL-PEG NHS, Maleimidopropionyl-PEG NHS ester (n=27)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (oligomer purity)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Impuretés
≤2% hydrolyzed product
Extrémité Ω
NHS ester
Extrémité α
maleimide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C70H127N3O35/c74-65(5-8-72-66(75)1-2-67(72)76)71-7-10-81-12-14-83-16-18-85-20-22-87-24-26-89-28-30-91-32-34-93-36-38-95-40-42-97-44-46-99-48-50-101-52-54-103-56-58-105-60-62-107-64-63-106-61-59-104-57-55-102-53-51-100-49-47-98-45-43-96-41-39-94-37-35-92-33-31-90-29-27-88-25-23-86-21-19-84-17-15-82-13-11-80-9-6-70(79)108-73-68(77)3-4-69(73)78/h1-2H,3-64H2,(H,71,74)
Clé InChI
QTIQGDBALCIANR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable