Principaux documents
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
Synonyme(s) :
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
Pf
34-40 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup