Principaux documents
685208
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-iodoaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
40-44 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges