Principaux documents
681075
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-methylisonicotinoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5555
Point d'ébullition
80-85 °C/3-4 mmHg
Densité
1.361 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter