Principaux documents
675229
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
164-169 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
Clé InChI
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Cocatalyst in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination
Reactant in preparation of:
  • Sulfonate phenol ligands via sulfonylation
  • Catalysts for asymmetric olefin hydroamination/cyclization reactions
  • Single site catalyst precursors for catalysis of ring-opening reactions
  • Biphen-Mo complex used for catalysis of enantioselective ring-closing metathesis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable