674176
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
Synonyme(s) :
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
1.015 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
Clé InChI
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter