667897
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.423
Point d'ébullition
84 °C/50 mmHg
Densité
0.836 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-7-9-11(3,4)12(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
GWIVSKPSMYHUAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F
Point d'éclair (°C)
42 °C