Principaux documents
666572
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphosphine
97%
Synonyme(s) :
Cy2PH
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2PH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.516
pb
129 °C/8 mmHg
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Clé InChI
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available