665266
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Synonyme(s) :
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (S,S)-Me-DUPHOS, (S,S)-Methyl-DUPHOS
Forme
solid
Pf
67-76 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable