Principaux documents
664960
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
Synonyme(s) :
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.585
Densité
1.095 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Chaîne SMILES 
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Clé InChI
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F
Point d'éclair (°C)
104.4 °C