Principaux documents
662569
Sigma-Aldrich
Sodium Oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Poids moléculaire :
313.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
232-235 °C
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
Clé InChI
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable