Principaux documents
658928
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
131-136 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
Clé InChI
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable