Key Documents
658618
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Zn(13C15N)2
Poids moléculaire :
121.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[15N]#[13C][Zn][13C]#[15N]
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;/i2*1+1,2+1;
Clé InChI
VJHHEOJUJAQMPF-GVEGDPDFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges