Principaux documents
652555
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-113 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Clé InChI
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves