Principaux documents
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
235.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
233-235 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable