Principaux documents
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
Synonyme(s) :
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.510 (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>229.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 109.9 °C