Principaux documents
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
About This Item
Formule linéaire :
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Poids moléculaire :
28917.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
amino surface groups
Niveau de qualité
Forme
solution
Poids mol.
generation 5
Caractéristiques
core type cystamine core
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
128
Point d'ébullition
64.7 °C
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
unit weight includes solvent
Informations légales
For research use only
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)