Principaux documents
648116
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
Synonyme(s) :
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
41-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges