644315
3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5170 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
Clé InChI
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup