Principaux documents
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl carbamoylacetate
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.10
Numéro Beilstein :
2237801
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
39-44 °C
Groupe fonctionnel
amide
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
Clé InChI
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable