Principaux documents
631752
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
141-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Clé InChI
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile can serve as starting material in the synthesis of benzimidazoles, which can act as potential candidates in the treatment of breast cancer due to their ability to inhibit the growth of endothelial cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
"Synthesis, characterization and evaluation of benzimidazole derivative and its precursors as inhibitors of MDA-MB-231 human breast cancer cell proliferation"
Thimmegowda.R.N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(1), 432-435 (2008)