Principaux documents
631280
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
235-236 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8,12H2,1-3H3
Clé InChI
MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Francesc Yraola et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(21), 6197-6208 (2006-10-13)
Structure activity relationships for semicarbazide-sensitive amine oxidase/vascular adhesion protein-1 (SSAO/VAP-1) were studied using a library of arylalkylamine substrates, with the aim of contributing to the discovery of more efficient SSAO substrates. Experimental data were contrasted with computational docking studies, thereby