Principaux documents
617040
Sigma-Aldrich
Heptanoic-d13 acid
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)5CO2H
Poids moléculaire :
143.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Changement de masse
M+13
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
MNWFXJYAOYHMED-UTBWLCBWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup