614718
4-Bromobenz-2,3,5,6-d4-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
55-58 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup