Key Documents
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
Synonyme(s) :
tert-Butyl bromide-d9
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3CBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
72-74 °C (lit.)
Pf
-20 °C (lit.)
Densité
1.295 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup