Principaux documents
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
Si18O2
Poids moléculaire :
64.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101527
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable