Principaux documents
609811
Sigma-Aldrich
2-Propanol-17O
20 atom % 17O
Synonyme(s) :
Isopropyl alcohol-17O
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CH17OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Poids mol.
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
Point d'ébullition
82 °C
Densité
0.798 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C