608882
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
40-70 atom % 15N
Poids mol.
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N