Principaux documents
608858
Sigma-Aldrich
Propylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Point d'ébullition
48 °C
Pf
-83 °C
Densité
0.731 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC[15NH2]
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i4+1
Clé InChI
WGYKZJWCGVVSQN-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup