Principaux documents
606286
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-13C6-phenol
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
282 °C
Pf
57-59 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
Clé InChI
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup