Principaux documents
606197
Sigma-Aldrich
Erythromycin-(N-methyl-13C) lactobionate salt
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC48H89NO25
Poids moléculaire :
1093.22
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.CC[C@H]2OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]4O)N(C)[13CH3])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]2(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H22O12/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m11/s1/i11+1;
Clé InChI
NNRXCKZMQLFUPL-QIAHAORHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable