Principaux documents
606146
Sigma-Aldrich
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC7H8O3
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
170 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup