Principaux documents
605786
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(CH213CH2)7CO2H
Poids moléculaire :
264.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable