604232
Dichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
194 °C (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.575 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain,Liver,Testes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C