Principaux documents
60420
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Synonyme(s) :
Oleic acid potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.55
Numéro Beilstein :
4167152
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥87% (fatty acid)
Impuretés
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
Chaîne SMILES 
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Clé InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Application
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)