Principaux documents
602760
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Formule linéaire :
17O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Pureté
99% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Clé InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable