Principaux documents
601950
Sigma-Aldrich
Krypton-83Kr
70 atom %
About This Item
Formule linéaire :
83Kr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
70 atom %
Pureté
≥99.5% (Total Krypton)
Impuretés
<0.5% Total others
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[83Kr]
InChI
1S/Kr/i1-1
Clé InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-BJUDXGSMSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable