Principaux documents
591599
Sigma-Aldrich
Trimethyl-13C3-amine hydrochloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)3N·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
283-284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Clé InChI
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable