590509
Terbium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diterbium trioxide, Terbium oxide, Terbium sesquioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Chaîne SMILES
O=[Tb]O[Tb]=O
InChI
1S/3O.2Tb
Clé InChI
GWYXTVGANSBRNB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Terbium (III) Oxide (Tb2O3) Transparent Ceramics by Two-Step Sintering from Precipitated Powder: This research discusses the processing and properties of Terbium(III) oxide in the creation of transparent ceramics, highlighting its potential in various high-tech applications (Hu et al., 2022).
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable