587109
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Chaîne SMILES
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges