Principaux documents
574554
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethyl-2-thiouracil
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
284-288 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10)
Clé InChI
MEAKRQUSGACTFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1