Principaux documents
561479
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine
Synonyme(s) :
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Formule linéaire :
C5H10NNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.4910 (lit.)
Niveau de qualité
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
Clé InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Reactant for synthesis of:
  • Cdk5/p25 kinase inhibitors
  • Antimalarials
  • Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter