Principaux documents
541451
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C10H7)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~30,000
Température de transition
Tm 148 °C (DSC)
Chaîne SMILES 
C=Cc1cccc2ccccc12
Application
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable