Principaux documents
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
238-243 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable