532495
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
184-188 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable