Key Documents
529737
Sigma-Aldrich
cis-Styrene-(β)-d
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
Synonyme(s) :
cis-1-Phenylethylene-2-d, ß-Deuteriostyrene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥96 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone-d6 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.11 °C - closed cup