Principaux documents
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
Synonyme(s) :
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)5N(CH3)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Armin Eraghi Kazzaz et al.
Journal of colloid and interface science, 561, 231-243 (2019-12-13)
Amphoteric polymers have tremendous applications in colloidal systems. Despite the enormous availability of lignin, the generation of amphoteric lignin polymer has yet to be discovered. In this work, amphoteric lignin was synthesized in an industrially attractive aqueous system via integrating