Principaux documents
520462
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dimethyl ether, mixture of isomers
≥99.1%
Synonyme(s) :
Proglyde® DMM, Bis(methoxypropyl) ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC3H6OC3H6OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥99.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Aprotic solvent for use on proton-sensitive systems such as water-based polyurethane coatings.
Informations légales
Product of Dow Chemical.
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter