Principaux documents
520209
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
powder
Synonyme(s) :
Aluminum titanium oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al2TiO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
Clé InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable