Principaux documents
511978
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
48-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
Clé InChI
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves